Merck
75788
Sigma-Aldrich
Oxazine 750 perchlorate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O · HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
256 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2[o+]c3c4CCCN5CCCc(cc3nc2c6ccccc16)c45
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3