Merck
75452
2,6-Diethyl-4,4-difluoro-1,3,5,7-tetramethyl-8-[4-(2-propinyloxy)phenyl]-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene
for click labeling
Synonim(y):
Bodipy-X-Alkyne
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29BF2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19893171
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C26H29BF2N2O/c1-8-15-32-21-13-11-20(12-14-21)24-25-16(4)22(9-2)18(6)30(25)27(28,29)31-19(7)23(10-3)17(5)26(24)31/h1,11-14H,9-10,15H2,2-7H3
SMILES string
CCc1c(C)c2C(c3ccc(OCC#C)cc3)=C4C(C)=C(CC)C(C)=[N+]4[B-](F)(F)n2c1C
InChI key
BAUOLRCAARTXSE-UHFFFAOYSA-N
form
solid
solubility
methanol: soluble, clear, orange (to very dark orange)
fluorescence
λex 525 nm; λem 535 nm±5 nm in methanol
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)