Merck
75322
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol trifluoroacetate salt
≥90.0% (HPLC/T)
Synonim(y):
1-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]-1H-pyrrole-2,5-dione trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17F3N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.27
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-maleimidoethyl)ethylene glycol trifluoroacetate salt, ≥90.0% (HPLC/T)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCN1C(=O)C=CC1=O
assay
≥90.0% (HPLC)
≥90.0% (HPLC/T)
90.0-105% (NT)
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)