Merck
74908
Sigma-Aldrich
[5-(2-Propynylamino)-9H-benzo[a]phenoxazin-9-ylidene]dimethylammonium chloride
for click labeling, ≥90.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
Próba
≥90.0% (TLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
methanol: 0.5 mg/mL, clear, blue
fluorescencja
λex 633 nm±5 nm; λem 671 nm±10 nm in methanol
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(NCC#C)c4ccccc34
InChI
1S/C21H17N3O.ClH/c1-4-11-22-18-13-20-21(16-8-6-5-7-15(16)18)23-17-10-9-14(24(2)3)12-19(17)25-20;/h1,5-10,12-13H,11H2,2-3H3;1H
Klucz InChI
HDBXFMBKCWAQCT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)