Przejdź do
InChI
1S/C49H94NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,47H,3-16,21-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t47-/m1/s1
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI key
VBZSMBBOZFITID-FRWASNMLSA-N
assay
≥98% (TLC), ≥98% (as erucic acid)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Packaging
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?