Informacje o tej pozycji
InChI
1S/C21H40O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-32-21-18(28)16(26)19(13(11-23)30-21)31-20-17(27)15(25)14(24)12(10-22)29-20/h12-28H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
SMILES string
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI key
AFOMEWLJBOWKCP-OHQXVXRSSA-N
description
non-ionic
assay
≥98% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +36±1°, c = 0.1% in methanol
mol wt
484.60 g/mol
CMC
3.2
storage temp.
2-8°C
General description
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?