Merck
74304
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoric acid monosodium salt
≥98% (TLC)
Synonim(y):
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dioleoyl monosodium salt, L-β,γ-Dioleoyl-α-phosphatidic acid monosodium salt, DOPA monosodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H72NaO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
722.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98% (TLC)
≥98% (as oleic acid, GC)
Postać
solid
zanieczyszczenia
1.6-4.7% sodium
rozpuszczalność
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
phospholipid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Klucz InChI
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
Działania biochem./fizjol.
Dioleoylphosphatidic acid inhibits the spontaneous curvature of synthetic lipid monolayers in a dose-dependent manner.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shu Jie Li et al.
Biophysical chemistry, 109(1), 149-155 (2004-04-03)
We have investigated the effects of anionic dioleoylphosphatidic acid (DOPA) on the structure and phase behavior of dipalmitoleoylphosphatidylethanolamine (DPOPE) membranes by small-angle X-ray scattering. The results of X-ray diffraction experiments indicate that an L(alpha) to H(II) phase transition in DPOPE