Przejdź do
74092
Sodium phosphate monobasic solution
BioUltra, 5 M in H2O
Synonim(y):
Monosodium phosphate solution, Sodium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen orthophosphate,Sodium orthophosphate monobasic, Dihydrogen monosodium phosphate, Dihydrogen sodium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2NaO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.98
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3903772
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
concentration
5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 5 M in H2O)
solubility
H2O: 5 M, clear, colorless
density
1.40 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.025, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium phosphate monobasic serves as a source of phosphate ions. The use of sodium phosphate monobasic to correct severe hypophosphatemia conditions has been reviewed.
Application
Sodium phosphate monobasic solution has been used as a component of aCSF (artificial cerebrospinal fluid) stock solution for use in the patch-seq analysis of small interneurons.[1] It has also been used as a supplement in the preparation of crude extract of cells for decentralizing cell-free RNA sensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S313971496S0751
concentration
5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioReagent
product line
-
product line
ReagentPlus®
form
liquid
form
solid
form
crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
sample preparation
application(s)
detection
solubility
H2O: 5 M, clear, colorless
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What's the pH of this solution?
    1 answer
    1. The pH of this solution may range from 3.0 to 4.5. This value is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/74092#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?