Merck
73642
Magnesium chloride 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – PEG 400 30% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 23/Kit-No 82009
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
form
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)