Merck
73494
Sigma-Aldrich
Dy-560 NHS ester
for fluorescence
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44N4O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
768.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
Poziom jakości
Postać
solid
fluorescencja
λex 568 nm; λem 588 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
corresponds for coupling to amines
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S(=O)(=O)NCCCCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c5ccc(cc5[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C37H44N4O10S2/c1-5-39(6-2)25-13-16-28-31(22-25)50-32-23-26(40(7-3)8-4)14-17-29(32)37(28)30-18-15-27(24-33(30)53(47,48)49)52(45,46)38-21-11-9-10-12-36(44)51-41-34(42)19-20-35(41)43/h13-18,22-24,38H,5-12,19-21H2,1-4H3
Klucz InChI
ZVRXEZSQXWSLKP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves