Kluczowe dokumenty
72989
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 0.15M – TRIS hydrochloride pH 8.0; 0.1M – Polyethylene glycol 6000 12 % (w/v) solution
Synonim(y):
Crystallization solution 40/Kit-No 73513
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
gęstość
1.03 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)