Merck
72872
Magnesium chloride 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerol 10% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 12/Kit No 75403
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
pH
7.5±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72872-100ML-F04061837121234