Merck
72543
Nitr 5/AM
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Nitr 5 tetrakis(acetoxymethyl ester)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H47N3O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
973.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C(O)c3cc4OCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C43H47N3O23/c1-25-6-8-32(44(16-39(51)66-20-60-26(2)47)17-40(52)67-21-61-27(3)48)35(12-25)58-10-11-59-36-13-30(43(55)31-14-37-38(65-24-64-37)15-34(31)46(56)57)7-9-33(36)45(18-41(53)68-22-62-28(4)49)19-42(54)69-23-63-29(5)50/h6-9,12-15,43,55H,10-11,16-24H2,1-5H3
InChI key
KGQNBQFELVBWSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetoxymethyl ester of Nitr 5. For loading the chelator into the cell where it is cleaved by cytoplasmic esterases.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.