Przejdź do
form
solid
λmax
553 nm
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(ccc1N)C(\c2ccc(N)c(C)c2)=C3/C=CC(=[NH2+])C(C)=C3
InChI
1S/C22H23N3.ClH/c1-13-10-16(4-7-19(13)23)22(17-5-8-20(24)14(2)11-17)18-6-9-21(25)15(3)12-18;/h4-12,23H,24-25H2,1-3H3;1H
InChI key
IPSIPYMEZZPCPY-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 72200-100G | 04061832856452 |
| 72200-25G | 04061835541737 |