Merck
70543
Sigma-Aldrich
Fluorescent red 610 reactive
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H45N4NaO11S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90.0% (coupling to amines)
rozpuszczalność
DMF: soluble
fluorescencja
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)