Merck
67627
Sodium chloride 20 mM – HEPES Buffer pH 7.0; 50 mM – tert-Butanol 40% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 23/Kit-No 18839
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
7.0±0.2 ( in neat)
density
1.37 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67627-10ML-F-KC04061838076205