Merck
67516
Cacodylate pH 7.0; 0.05 M − Magnesium chloride 18 mM − Spermine 2.25 mM − Cobalt(III)-hexamine 0.9 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 4.5% solution
Synonim(y):
Crystallization solution 5/Kit-No 80701
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pozwól nam pomóc
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Quality Level
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-65-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05091-100G-F04061838636751
05091-1KG-F04061826197776
05091-25KG-F04061832993119
D182001-100G04061833560839
D182001-5G04061833560846