Kluczowe dokumenty
66540878
Sigma-Aldrich
UKKi031-A
Human iPS Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood
metoda przeprogramowania
Sendai virus
opis
age (55-59)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
female
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
hypertrophic cardiomyopathy
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Klinikum der Universität zu Köln
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej
Rok pobrania tkanki: 2016
Liczba przeprogramowanych pasaży: 0
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nie
Zastosowane metody: pcr
Pliki pokazujące ekspresję lub wyciszenie wektora reprogramującego: Obraz / Wynik
Warunki wolne od ksenobiotyków: nie
Pochodzące z GMP: nie
Dostępne jako klasa kliniczna: nie
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów:
Marker Ekspresja Immunobarwienie RT-PCR FACS Test enzymatyczny Profile ekspresji
DNMT3b Tak -
SSEA-4 Tak - -
SOX2 Tak -
TRA 1-80 Tak -
OCT 4 Tak - -
FOXD3 Tak -
NANOG Tak - -
Potencjał różnicowania
Ektoderma:
Ektoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Wyrażony marker
Nestin Tak
Morfologia:
Endoderma:
Endoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Wyrażony marker
SOX17 Tak
Morfologia:
Mezoderma:
Mezoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Wyrażony marker
BRACHYURY Tak
Morfologia:
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 16
Kariotyp linii komórkowej: Brak większych aberracji chromosomalnych do zgłoszenia. Chr20: Duplikacja w q11.21: Adaptacja hodowli komórkowej.
Metoda kariotypowania: Kariotypowanie molekularne za pomocą macierzy SNP
Obraz / Wynik
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Powłoka powierzchniowa: Witronektyna
Metoda pasażowania: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 20%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: inne
Podłoże bazowe hodowli: 10679
Główne źródło białka: Albumina
Liczba zbankowanych pasaży (pre-EBiSC): 19
Liczba zbankowanych fiolek (przed EBiSC): 25
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
StemFlex is a trademark of Life Technologies Corporation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)