Merck
66540876
UKKi030-B
Human iPS Cell Line
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
Biological source:
human peripheral blood
Relevant disease(s):
Brugada syndrome
Reprogramming method:
Sendai virus
Gender:
N/A
Growth mode:
adherent (pluripotent)
Pozwól nam pomóc
biological source
human peripheral blood
reprogramming method
Sendai virus
description
age (N/A)
manufacturer/tradename
EBiSC
gender
N/A
growth mode
adherent (pluripotent)
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
relevant disease(s)
Brugada syndrome
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Biochem/physiol Actions
Depozytariusz
Klinikum der Universität zu Köln
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej
Rok pobrania tkanki: 2016
Liczba przeprogramowanych pasaży: 0
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nie
Zastosowane metody: barwienie immunologiczne, pcr
Pliki pokazujące ekspresję lub wyciszenie wektora reprogramującego: Obraz / Wynik
Warunki wolne od ksenobiotyków: nie
Pochodzące z GMP: nie
Dostępne jako klasa kliniczna: nie
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów:
Marker Ekspresja Immunobarwienie RT-PCR FACS Test enzymatyczny Profile ekspresji
DNMT3b Tak -
FOXD3 Nie -
SSEA-4 Tak - -
OCT 4 Tak - -
SOX2 Nie -
SSEA-1 Tak -
NANOG Tak - -
TRA 1-80 Tak - -
Morfologia:
Potencjał różnicowania
Ektoderma:
Ektoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Marker wyrażony
Nestin Tak
Morfologia:
p24
Endoderma:
Endoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Marker wyrażony
SOX17 Tak
Morfologia:
p24
Mezoderma:
Mezoderma
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Wyrażony marker
BRACHYURY Tak
Morfologia:
p24
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Ujemny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 18
Kariotyp linii komórkowej: Brak większych aberracji chromosomalnych do zgłoszenia.
Metoda kariotypowania: Kariotypowanie molekularne za pomocą macierzy SNP
Obraz / Wynik
Preparation Note
Powłoka powierzchniowa: Witronektyna
Metoda pasażowania: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 20%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: inne
Podstawowe podłoże hodowlane: STEMFLEX
Główne źródło białka: Albumina
Zbankowana liczba pasaży (przed EBiSC): 20
Zbankowana liczba fiolek (przed EBiSC): 25
Other Notes
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Legal Information
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
StemFlex is a trademark of Life Technologies Corporation
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
66540876-1VL04061838631442