Kluczowe dokumenty
66540868
Sigma-Aldrich
STBCi094-B
Human iPS Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human erythroblast
metoda przeprogramowania
Sendai virus
opis
age (N/A)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
female
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
drug-induced liver injury
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
StemBANCC
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Erytroblast
Metoda reprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nieznany
Warunki wolne od kseno: nie
Pochodzący z gmp: nie
Dostępny jako klasa kliniczna: nie
Charakterystyka
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Genotypowanie
Kariotypowanie
Kariotyp linii komórkowej: Nie wykryto nieprawidłowości
Metoda kariotypowania: Kariotypowanie molekularne za pomocą macierzy SNP
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Powłoka powierzchniowa: 8673/Geltrex®
Metoda pasażu: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 21%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: 10459 1
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)