Kluczowe dokumenty
66540651
Sigma-Aldrich
STBCi009-C
Human iPS Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
Produkt 66540651 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human dermis (fibroblast)
metoda przeprogramowania
Sendai virus
opis
age (N/A)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
N/A
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
Alzheimer′s disease
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are adult cells that have been reprogrammed to an embryonic stem cell–like state. The cells can replicate indefinitely or, under controlled conditions, can be differentiated into any other cell type such as nerve, heart or liver cells. Medical researchers are able to use iPS cells to test how different patients might respond to new drugs or to analyse how genetic diseases develop.
The EBiSC stem cell bank is a collection of human iPS cells available to academic and commercial researchers for use in disease modelling and other forms of stem cell research. The initial collection has been generated from a wide range of donors representing specific disease backgrounds and healthy controls. EBiSC has established many routine procedures for collecting, expanding and characterizing human iPS cell lines. The stem cell bank includes iPSC cell lines derived from neurodegenerative diseases (Alzheimer′s Disease, Parkinson′s Disease, Dementia, Motor Neuron Disease (ALS) - and Huntington′s Disease), eye and heart diseases, and lines from healthy control donors for age and sex matching.
Pochodzenie linii komórkowej
Depositor
StemBANCC
Opis linii komórkowej
Derivation
Primary cell type: Fibroblast
Reprogramming method
Vector type: Non-integrating
Vector: Sendai virus
Is the reprogramming vector detectable: Unknown
Xeno free conditions: no
Derived under gmp: no
Available as clinical grade: no
Characterization
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: -
HIV 2: -
Hepatitis B: -
Hepatitis C: -
Mycoplasma: Negative
Genotyping
Karyotyping
Cell line karyotype: No abnormalities detected
Karyotyping method: Molecular karyotyping by SNP array
Powiązanie
Note: EAUA and CLIP must be completed before order fulfillment
Rutyna subkultury
Surface coating: Matrigel®/Geltrex®
Passage method: Enzyme-free cell dissociation / EDTA
O2 concentration: 21%
CO2 concentration: 5%
Culture medium: mTeSR® 1
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)