Kluczowe dokumenty
66540597
Sigma-Aldrich
CENSOi002-B
Human iPS Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human dermis (fibroblast)
metoda przeprogramowania
mRNA
opis
age (5-9)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
male
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
muscular dystrophy (Duchenne)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Censo Biotechnologies
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Fibroblast
Metoda reprogramowania
Typ wektora: Brak
Reprogramowanie bezwektorowe
Rodzaje stosowanych czynników: mRNA
mRNA: NANOG
LIN28
MYC
KLF4
SOX2
POU5F1
Warunki wolne od ksenobiotyków: nie
Pochodzące z GMP: nie
Dostępne jako klasa kliniczna: nie
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów:
Marker Ekspresja Immunobarwienie RT-PCR FACS Test enzymatyczny Profile ekspresji
TRA 1-60 Tak
SSEA-1 Nie
POU5F1 (OCT-4) Tak
SSEA-4 Tak
Potencjał różnicowania
Ektoderma:
Ektoderma
Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
HES5 Tak
NeuroD1 Tak
PAX6 Tak
Endoderma:
Endoderma
Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
CXCR4 Tak
GATA6 Tak
SOX17 Tak
Mezoderma:
Mezoderma
Spontaniczne różnicowanie in vitro
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera
MIXL1 Tak
NCAM1 Tak
VIM Tak
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Sterylność
Inokulacja na wzrost mikrobiologiczny: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 9
Kariotyp linii komórkowej: Nie wykryto aneuploidii chromosomów autosomalnych lub płciowych
Metoda kariotypowania: KaryoLite BoBs
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Medium: 10459
Metoda pasażowania: EDTA
Matryca: 8673 / Geltrex®
StężenieCO2: 5%
Stężenie O2: 21%
Temperatura: 37°C
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)