Kluczowe dokumenty
66540386
Sigma-Aldrich
UOXFi001-C
Human iPS Cell Line
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human dermis (fibroblast)
Poziom jakości
metoda przeprogramowania
retrovirus
opis
age (70-74)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
female
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
Parkinson′s disease
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Uniwersytet Oksfordzki
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Fibroblast skóry właściwej
Data pobrania tkanki: 3 maja 2011
Liczba przeprogramowanych pasaży: 4
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Integrujący
Wektor: Wirus
Typ wirusa: Retrowirus
Lista genów:
KLF4
MYC
NANOG
POU5F1
SOX2
Brak wektorów reprogramujących: tak
Czy wektory reprogramujące zostały wyciszone: Nieznany
Inne: Od tego samego dawcy: UOXFi001-A, UOXFi001-B, UOXFi001-D
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów: TRA 1-60(+)
PluriTest: Wynik pluripotencji: 23,29
Wynik nowości: 1,64
Raport: UOXFi001-C.PNG
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: -
HIV 2: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: -
Mykoplazma: -
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 13
Kariotyp linii komórkowej: 46, XX
Metoda kariotypowania: Illumina Human CytoSNP-12v2.1 bead chip array
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Powłoka powierzchniowa: 8673/Geltrex®
Metoda pasażowania: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 20%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: 10459 1
Liczba zbankowanych pasaży (pre-EBiSC): 9
Liczba zbankowanych fiolek (przed EBiSC): 30
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)