Kluczowe dokumenty
66540364
Sigma-Aldrich
BIONi021-A
Human iPS Cell Line
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human adipose-derived MSC
Poziom jakości
metoda przeprogramowania
episomal
opis
age (20-24)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
male
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
none
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Bioneer
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórek pierwotnych: Mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej
Liczba przeprogramowanych pasaży: 3
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Episomalny
Lista genów:
KLF4
LIN28
MYC
POU5F1
shP53
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nie
Zastosowane metody: pcr
Mapa wektora: Plik
Charakterystyka
Analiza niezróżnicowanych komórek
Ekspresja markerów: TRA 1-81(+)GABRB3(+)SSEA-4(+)DMNT3B(+)POU5F1 (OCT-4)(+)NANOG(+)SSEA-1(-)TDG1 (+)GDF3(+)SOX2(+)
Potencjał różnicowania
Ektoderma: Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Wyrażony marker: Nestin(+)Pax6(+)
Endoderma: Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera: CD184(+)Sox17 (+)
Mezoderma: Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Ekspresja markera:CD34(+)CD56(+)
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Sterylność
Inokulacja dla wzrostu mikrobiologicznego: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
Kariotypowanie
Numer pasażu: 11
Kariotyp linii komórkowej: 46, XY, normalny kariotyp męski
Metoda kariotypowania: G-Banding
Genotypowanie
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Rutyna subkultury
Medium: Essential 10489
Metoda pasażu: EDTA
Matryca: 8673 / Geltrex®
StężenieCO2: 5%
Stężenie O2: 5%
Temperatura: 37°C
Informacje prawne
E8 is a registered trademark of WIsconsin Alumni Research Foundation non-stock Corporation
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)