Kluczowe dokumenty
66540195
Sigma-Aldrich
WTSIi080-A
Human iPS Cell Line
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
Produkt 66540195 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
human dermis (fibroblast)
metoda przeprogramowania
Sendai virus
opis
age (55-59)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
female
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
none
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Wellcome Trust Sanger Institute
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórki pierwotnej: Fibroblast skóry właściwej
Etap rozwoju komórki pierwotnej: Dorosły
Miejsce pobrania pierwotnej tkanki: Ramię
Metoda reprogramowania
Typ wektora: Nieintegrujący
Wektor: Wirus Sendai
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektor reprogramujący jest wykrywalny? Nieznany
Charakterystyka
Analiza niezróżnicowanych komórek
Ekspresja markera: POU5F1 (OCT-4)(+)NANOG(+)SOX2 (+)
PluriTest: Pluripotency score: 50.485
Novelty score: 1.339
Microarray data: http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-4057/
Microbiology / Virus Screening
HIV 1: -
HIV 2: -
Hepatitis B: -
Hepatitis C: -
Mycoplasma: -
Sterility
Inoculation for microbiological growth: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
Genotypowanie
Analiza całego genomu:
Sekwencjonowanie egzomu
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ERZ123004
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Medium: -
Metoda pasażu: EDTA
Matryca: Witronektyna
StężenieCO2: 5%
Stężenie O2: 21%
Temperatura: 37°C
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)