Kluczowe dokumenty
66540009
Sigma-Aldrich
UKBi004-A
Human iPS Cell Line
Synonim(y):
Indukowana pluripotencjalna linia komórek macierzystych, Komórki iPS, Linia EBiSC iPSC, Ludzkie iPSC, iPSC
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
pochodzenie biologiczne
human dermis (fibroblast)
Poziom jakości
metoda przeprogramowania
retrovirus
opis
age (30-34)
producent / nazwa handlowa
EBiSC
płeć
male
tryb wzrostu
adherent (pluripotent)
metody
cell culture | stem cell: suitable
powiązane choroby
none
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC) to dorosłe komórki, które zostały przeprogramowane do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste. Komórki te mogą replikować się w nieskończoność lub, w kontrolowanych warunkach, różnicować się w dowolny inny typ komórek, taki jak komórki nerwowe, serca lub wątroby. Badacze medyczni mogą wykorzystywać komórki iPS do testowania reakcji różnych pacjentów na nowe leki lub do analizowania rozwoju chorób genetycznych.
Bank komórek macierzystych EBiSC to kolekcja ludzkich komórek iPS dostępna dla badaczy akademickich i komercyjnych do wykorzystania w modelowaniu chorób i innych formach badań nad komórkami macierzystymi. Początkowa kolekcja została wygenerowana z szerokiej gamy dawców reprezentujących określone tła chorobowe i zdrowe grupy kontrolne. EBiSC ustanowiło wiele rutynowych procedur gromadzenia, rozszerzania i charakteryzowania ludzkich linii komórek iPS. Bank komórek macierzystych obejmuje linie komórek iPSC pochodzące z chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, choroba neuronu ruchowego (ALS) - i choroba Huntingtona), chorób oczu i serca, a także linie od zdrowych dawców kontrolnych w celu dopasowania wieku i płci.
Pochodzenie linii komórkowej
Depozytariusz
Klinika Uniwersytecka w Bonn
Opis linii komórkowej
Pochodzenie
Typ komórki pierwotnej: Fibroblast skóry właściwej
Etap rozwoju komórki pierwotnej: Dorosły
Miejsce pobrania tkanki pierwotnej: Bonn, Niemcy
Data pobrania tkanki: 19 czerwca 2008
Przeprogramowany numer pasażu: P4
Metoda przeprogramowania
Typ wektora: Integrujący
Wektor: Wirus
Typ wirusa: Retrowirus
Lista genów:
KLF4
MYC
POU5F1
SOX2
Czy wektory reprogramujące zostały wyciszone: Nieznane
Charakterystyka
Analiza komórek niezróżnicowanych
Ekspresja markerów: TRA 1-60(+)SSEA-3(+)POU5F1 (OCT-4)(+)TRA 1-81(+)
Potencjał różnicowania
Ektoderma: Neuroepitelialna komórka macierzysta
Potworniak in vivo
Ukierunkowane różnicowanie in vitro
Endoderma: Potworniak in vivo
Mezoderma: Potworniak in vivo
Mikrobiologia / Badania przesiewowe w kierunku wirusów
HIV 1: Negatywny
HIV 2: -
Wirusowe zapalenie wątroby typu B: Negatywny
Wirusowe zapalenie wątroby typu C: Negatywny
Mycoplasma: Negatywny
Sterylność
Inokulacja dla wzrostu mikrobiologicznego: Nie wykryto zanieczyszczeń
Mycoplasma: Nie wykryto
Żywotność: Żywotność po kriokonserwacji
Genotypowanie
STR/Fingerprinting: Zarejestrowano profil 16 alleli, a dane są dostępne na żądanie po zakupie linii komórkowej.
Powiązanie
Uwaga: EAUA i CLIP muszą zostać wypełnione przed realizacją zamówienia.
Rutyna subkultury
Powłoka powierzchniowa: 8673/Geltrex®
Metoda pasażu: Dysocjacja komórek bez enzymów / EDTA
Stężenie O2: 21%
StężenieCO2: 5%
Podłoże hodowlane: 10459 1
Liczba zbankowanych fiolek (pre-EBiSC): P30
Liczba zbankowanych fiolek (pre-EBiSC): 30
Informacje prawne
EBiSC is a trademark of Fraunhofer-Gesellschaft
GELTREX is a registered trademark of Life Technologies Corporation
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
mTeSR is a registered trademark of WiCell Research Institute, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)