Merck
66030
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt
Synonim(y):
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, ATP disodium hydrate
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of 30 mg
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Biochem/physiol Actions
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Packaging
Preweighed vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)