Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 851,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
851,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
loss
≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV)
cation traces
Ca: ≤150 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (RT) | assay ≥90.0% (RT) | assay - | assay ≥98.0% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| loss ≤2.0% loss on drying, 20 °C (HV) | loss - | loss - | loss - |
| cation traces Ca: ≤150 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?