Merck
8.10595
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
Synonim(y):
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NaO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
243-285-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
810595001004022536403366
810595901004027269298470