Kluczowe dokumenty
59818
8-Isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Synonim(y):
Trisodium 8-isothiocyanatopyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Próba
≥95.0% (HPCE)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluorescencja
λex 401 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(N=C=S)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3