Kluczowe dokumenty
59041
2,2,4-Trimethylpentane
for luminescence, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Isooctane
About This Item
klasa czystości
for luminescence
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.391
tw
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.5
λ: 220 nm Amax: 0.14
λ: 230 nm Amax: 0.06
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 255 nm Amax: 0.005
przydatność
in accordance for luminescence
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup