Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
682,00 zł
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
form
powder
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| components phenol red: yes | components sodium pyruvate: 0.055 g/L | components phenol red: yes | components sodium pyruvate: 0.055 g/L |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| description for research or for further manufacturing use | description for research or for further manufacturing use, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate | description for research or for further manufacturing use, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?