Przejdź do
51448C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
suitable for cell culture
Synonim(y):
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
DMEM/F12 was originally developed to study hormonal requirements of cells in culture.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12 has been used a primary culture media for propagation of adipose-derived mesenchymal stem cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51445C56498CD8437
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
components
glucose: 3.15 g/L
HEPES: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)