Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Br2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.88
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
120928
Assay:
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
Form:
solid
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br\C=C1/OC(=O)C=C1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2/c6-2-4-3(7)1-5(8)9-4/h1-2H/b4-2-
InChI key
DPGLBHQUHFJRJS-RQOWECAXSA-N
Biochem/physiol Actions
The synthetic furanones C30 interfered with the actions of acyl-HSL molecules and inhibited gene expression regulated by quorum-sensing systems in P. aeruginosa[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC), 97.0-103.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay ≥99.0% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form solid | form solid | form - | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?