Merck
53517
Sigma-Aldrich
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (C)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90% (C)
przydatność
suitable for fluorescence
ciąg SMILES
Oc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(O)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C28H14O4/c29-13-8-10-16-21(11-13)27(31)19-5-1-3-17-23-15-9-7-14(30)12-22(15)28(32)20-6-2-4-18(26(20)23)24(16)25(17)19/h1-12,29-30H
Klucz InChI
CGRSFQZBJXWSJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione is used as a fluorescence probe to study drug carrier interactions.
Komentarz do analizy
luminescence test: Emmax: 670 nm (Exc.: 620 nm in chloroform)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Techen et al.
Journal of colloid and interface science, 377(1), 251-261 (2012-04-24)
The well-known cationic surfactant hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was used as a model carrier to study drug-carrier interactions with fluorescence probes (5-hexadecanoylaminofluorescein (HAF) and 2,10-bis-(3-aminopropyloxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione (NIR 628) by applying ensemble as well as single molecule fluorescence techniques. The impact of the