Merck
52043
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
C10E6, Decylhexaglycol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.60
Beilstein:
1801568
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
non-ionic
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99.0% (GC)
masa cząsteczkowa
422.60 g/mol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
Klucz InChI
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Dong et al.
The Journal of biological chemistry, 291(8), 4069-4078 (2015-12-26)
Prostaglandin endoperoxide H synthases (PGHSs), also called cyclooxygenases (COXs), convert arachidonic acid (AA) to PGH2. PGHS-1 and PGHS-2 are conformational heterodimers, each composed of an (Eallo) and a catalytic (Ecat) monomer. Previous studies suggested that the binding to Eallo of
Marvin V Dilworth et al.
Methods (San Diego, Calif.), 147, 3-39 (2018-04-16)
Despite many high-profile successes, recombinant membrane protein production remains a technical challenge; it is still the case that many fewer membrane protein structures have been published than those of soluble proteins. However, progress is being made because empirical methods have