Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmol wt
average mol wt 60,000-80,000
Quality Segment
fluorescence
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Application
Ficoll 70-fluorescein isothiocyanate conjugate (FITC-Ficoll 70) is used to measure tissue permeability parameters such as glomerular sieving coefficients.
Analysis Note
degree of substitution 0.003-0.015
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?