Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
231-130-8
NACRES:
NA.75
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
irradiated
form
solid
packaging
pack of 5 plates
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
2.0-3.0 mL
size
6 wells
surface area
9.5 cm2
solubility
water: insoluble
General description
Sztywność podłoża, do którego przylegają komórki, może mieć głęboki wpływ na morfologię komórek i ekspresję genów. Produkty CytoSoft® zapewniają narzędzie do hodowli komórek na podłożach o różnej sztywności obejmującej szeroki zakres fizjologiczny. Na dnie każdej studzienki znajduje się cienka warstwa specjalnie opracowanego biokompatybilnego silikonu, którego moduł sprężystości (sztywność) jest dokładnie mierzony. Powierzchnie żeli w produktach CytoSoft® są funkcjonalizowane w celu utworzenia wiązań kowalencyjnych z aminami na białkach. Ta chemiczna funkcjonalizacja jest stabilna, a reakcja nie wymaga katalizatora, co ułatwia powlekanie powierzchni żelu białkami macierzy i umieszczanie komórek.
Silikonowe podłoża produktów CytoSoft® są optycznie przezroczyste i mają niską autofluorescencję. Warstwa silikonu w każdej studzience jest mocno związana z dnem studzienki. W przeciwieństwie do hydrożeli (takich jak żele poliakrylamidowe), żele silikonowe nie są podatne na hydrolizę, nie wysychają ani nie pęcznieją, są sprężyste i odporne na rozrywanie lub pękanie, a ich moduły sprężystości (sztywności) pozostają prawie niezmienione podczas dłuższych okresów przechowywania.
CytoSoft® produkty umożliwiają zbieranie komórek przy użyciu enzymów, takich jak trypsyna i kolagenaza. Nie dochodzi do biochemicznego rozkładu substratu podczas lub po obróbce enzymatycznej, a w próbce pobranej z płytki CytoSoft® nie ma pozostałości substratu.
Ten produkt CytoSoft®, numer katalogowy 5165, ma moduł sprężystości około 0,2 kPa w standardowej 6-dołkowej płytce z płaskim dnem. Grubość żelu silikonowego jest jednolita i w każdej studzience znajduje się warstwa silikonu o grubości około 0,5 mm, która jest w pełni kompatybilna z kulturami komórek ssaków. Płytki są pakowane pojedynczo, sterylizowane za pomocą promieniowania i dostarczane z 5 płytkami w opakowaniu.
Silikonowe podłoża produktów CytoSoft® są optycznie przezroczyste i mają niską autofluorescencję. Warstwa silikonu w każdej studzience jest mocno związana z dnem studzienki. W przeciwieństwie do hydrożeli (takich jak żele poliakrylamidowe), żele silikonowe nie są podatne na hydrolizę, nie wysychają ani nie pęcznieją, są sprężyste i odporne na rozrywanie lub pękanie, a ich moduły sprężystości (sztywności) pozostają prawie niezmienione podczas dłuższych okresów przechowywania.
CytoSoft® produkty umożliwiają zbieranie komórek przy użyciu enzymów, takich jak trypsyna i kolagenaza. Nie dochodzi do biochemicznego rozkładu substratu podczas lub po obróbce enzymatycznej, a w próbce pobranej z płytki CytoSoft® nie ma pozostałości substratu.
Ten produkt CytoSoft®, numer katalogowy 5165, ma moduł sprężystości około 0,2 kPa w standardowej 6-dołkowej płytce z płaskim dnem. Grubość żelu silikonowego jest jednolita i w każdej studzience znajduje się warstwa silikonu o grubości około 0,5 mm, która jest w pełni kompatybilna z kulturami komórek ssaków. Płytki są pakowane pojedynczo, sterylizowane za pomocą promieniowania i dostarczane z 5 płytkami w opakowaniu.
Legal Information
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft®
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 281069-250MG | 04061826214602 |
| 281069-1G | 04061838135223 |
| 5165-5EA | 04061832534534 |
| CRMCNGO-1000ML | 04061838113313 |