Merck
51035
Sigma-Aldrich
Fluorescent orange 547
suitable for fluorescence
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35N2NaO8S2
Masa cząsteczkowa:
638.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90% (HPCE)
Formularz
solid
fluorescencja
λex 548 nm; λem 567 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CCN1c2ccc(cc2C(C)(CCCC(O)=O)/C1=C\C=C\C3=[N+](CC)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H36N2O8S2.Na/c1-6-31-24-15-13-20(41(35,36)37)18-22(24)29(3,4)26(31)10-8-11-27-30(5,17-9-12-28(33)34)23-19-21(42(38,39)40)14-16-25(23)32(27)7-2;/h8,10-11,13-16,18-19H,6-7,9,12,17H2,1-5H3,(H2-,33,34,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CKNWOULQMNPCPW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Fluorescencyjny pomarańczowy 547 jest bioznacznikiem fluorescencyjnym przeznaczonym do wzbudzania laserami He/Ne (przy 544 nm) lub lampami rtęciowymi. Fluorescencyjny pomarańczowy 547 wykazuje silną emisję w stanie stałym. Dzięki ujemnemu ładunkowi fluorescencyjny pomarańczowy 547 oferuje lepszą rozpuszczalność w wodzie.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)