Kluczowe dokumenty
50791
1,2,3-Heptanetriol Isomer H 0.5 solution
Synonim(y):
1,2,3-Heptanetriol solution, Additive Screening Solution 08/Kit-No 78374
About This Item
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves