Key Documents
49927
Glycerol-Gelatine
for mounting (histochemical slides)
About This Item
klasa czystości
for mounting (histochemical slides)
skład
gelatin from porcine skin, 88.7 g/L
glycerol, 554 mL/L
phenol, 10.8 g/L
fluorescencja
λex 200-600; λem 300-800 nm (corresponds)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter