Przejdź do
46985
Fluorescein-5-thiosemicarbazide
suitable for fluorescence, ~80% (HPCE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
MDL number:
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~80% (HPCE)
Quality Segment
form
solid
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
InChI key
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescein-5-thiosemicarbazide, also known as FTC, is a fluorescent probe.[1] The FTSC fluorescent spectra is like FITC, a preferred fluorescent tag for proteomics. The fluorescence spectral properties of FTSC-labeled vesicles obtained by reductive amination are fully compatible with the argon laser of fluorescent instruments.[2]
Application
Fluorescein-5-thiosemicarbazide can be used as a fluorescent labeling reagent to label:
  • Cell-surface functional groups (glycophorins) in the study of the effect of deoxygenation in the red blood cell membrane.
  • Saccharides applicable in polysaccharide imaging in live cells.
  • Chondroitin sulfate nanogels applicable in cell-specific drug delivery applications.
Features and Benefits
Fluorescein-5-thiosemicarbazide has the following benefits -
  • It displays strong fluorescence property.[2]
  • Shows an intrinsic reactivity of the thiosemicarbazide group towards the aldehyde group.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46950F725021888
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to very slightly hazy
solubility
acetone: 1 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
assay
~80% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)