Merck
46394
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
suitable for fluorescence
Synonim(y):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H50Cl2N2O23
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1129.85
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
rozpuszczalność
DMSO: soluble
fluorescencja
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
Zastosowanie
Cell permeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent until it is hydrolyzed intracellularly and/or in the presence of Ca2+; lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with Fura 2.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3