Kluczowe dokumenty
44700
Octadecylphosphophosphoniumcholine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Octadecyl-[2-(trimethylphosphonio)-ethyl]-phosphat
About This Item
Próba
≥98.0% (TLC)
typ lipidu
phospholipids
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[P+](C)(C)C
InChI
1S/C23H50O4P2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26-29(24,25)27-22-23-28(2,3)4/h5-23H2,1-4H3
Klucz InChI
LKRUUBNORFYVBG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)