Key Documents
44521
MTSEA Biotin
solubility: in DMSO, soluble
Synonim(y):
2-((Biotinoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, N-Biotinylaminoethyl methanethiosulfonate
About This Item
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C13H23N3O4S3/c1-23(19,20)22-7-6-14-11(17)5-3-2-4-10-12-9(8-21-10)15-13(18)16-12/h9-10,12H,2-8H2,1H3,(H,14,17)(H2,15,16,18)/t9-,10-,12-/m0/s1
Klucz InChI
CQPWMXNDGWWWHG-NHCYSSNCSA-N