Merck
44211
Nitrilotriacetic acid tri(N-succinimidyl) ester
purum, trifunctional, amine-reactive cross-linking agent, ≥97.0% (N)
Synonim(y):
Tri(N-succinimidyl) nitrilotriacetate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C18H18N4O12/c23-10-1-2-11(24)20(10)32-16(29)7-19(8-17(30)33-21-12(25)3-4-13(21)26)9-18(31)34-22-14(27)5-6-15(22)28/h1-9H2
SMILES string
O=C(CN(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI key
CYIJYHIEQLQITN-UHFFFAOYSA-N
grade
purum
assay
≥97.0% (N)
mp
~169 °C (dec.)
storage temp.
−20°C
Application
Crosslinking agent for compounds carrying an amino group
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)