Kluczowe dokumenty
435R-1
Sigma-Aldrich
MCM3 (EP202)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP202, monoclonal
opis
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (435R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (435R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (435R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (435R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (435R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotyp
IgG
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
informacje o genach
human ... MCM3(4172)
Opis ogólny
MCM3, białko podtrzymujące minichromosom 3, należy do rodziny MCM, wysoce konserwatywnej grupy białek wiążących DNA, o których wiadomo, że odgrywają rolę w inicjacji i regulacji replikacji DNA podczas cyklu komórkowego.1-7 Ekspresja MCM3 jest regulowana w górę w komórkach proliferujących i nieobecna w komórkach terminalnie zróżnicowanych. Podobnie jak Ki-67, MCM3 oznacza komórki proliferujące. W badaniu przeprowadzonym przez Endl E. i wsp. podwójne barwienie Ki-67 i MCM3 przeprowadzono na ludzkich migdałkach, wykazując, że MCM3 barwi komórki proliferujące jak Ki-67, a ponadto oznacza komórki obecne w pośredniej warstwie nabłonka (które są zwykle ujemne dla Ki-67). Zarówno Ki-67, jak i MCM3 nie są wykrywalne w zróżnicowanych komórkach.6 Jednak w przeciwieństwie do Ki-67, obniżenie poziomu białka MCM3 jest opóźnione. Sugeruje to, że Ki-67 może ulegać ekspresji w krótszym okresie cyklu komórkowego niż MCM3. Anty-MCM3 może być bardziej wiarygodnym markerem proliferacji niż anty-Ki-67.1
Jakość
IVD
IVD
IVD
RUO
Powiązanie
Szkiełka kontroli pozytywnej MCM3, nr produktu 435S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
Postać fizyczna
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Inne uwagi
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
Informacje prawne
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Musahl et al.
Experimental cell research, 241(1), 260-264 (1998-06-20)
Mcm proteins are abundant nuclear proteins involved in the regulation of genome replication. Previous experiments had shown that levels of Mcm-specific mRNAs increase at the G1/S phase transition of the cell cycle, but that the amounts of Mcm proteins do
Mitali Das et al.
Molecular biology international, 2014, 574850-574850 (2014-11-12)
As a crucial component of DNA replication licensing system, minichromosome maintenance (MCM) 2-7 complex acts as the eukaryotic DNA replicative helicase. The six related MCM proteins form a heterohexamer and bind with ORC, CDC6, and Cdt1 to form the prereplication
The hexameric eukaryotic MCM helicase: building symmetry from nonidentical parts.
B K Tye et al.
The Journal of biological chemistry, 275(45), 34833-34836 (2000-09-12)
E Endl et al.
The Journal of pathology, 195(4), 457-462 (2001-12-18)
The mini-chromosome maintenance proteins (MCM), which are involved in the control of DNA replication, and the cyclin-dependent kinase inhibitors, such as p27/KIP1, represent two groups of proteins that are currently under investigation as diagnostic tumour markers. The expression of p27
Thilo Gambichler et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 60(5), 808-813 (2009-04-25)
Markers identifying premalignant and malignant melanocytic skin lesions are needed. We aimed to investigate the protein expression of minichromosome maintenance (MCM) proteins in melanocytic skin lesions with different malignant potential. Paraffin-embedded sections of benign melanocytic nevi (BN, n = 37)