Merck
42726
Supelco
3-(4,6-Difluorotriazinylamino)-7-methoxycoumarin
≥95% (coupling to amines)
Synonim(y):
FAMC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F2N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (coupling to amines)
fluorescencja
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
ciąg SMILES
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
Klucz InChI
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)