Nazwa produktu
1,4-Dimethoxynaphthalene, fluorescent marker, ≥99.5% (HPLC)
InChI key
FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-8-12(14-2)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,1-2H3
SMILES string
COc1ccc(OC)c2ccccc12
assay
≥99.5% (HPLC)
fluorescence
λex 318 nm; λem 394 nm in ethanol (1 mg/mL)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Application
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?