Merck
415-GS
Synoviocyte Growth Supplement (50 ml)
Wybierz wielkość
415-GS
361,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
B311-GS411-GS417-GS
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
General description
Dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)